Tlačiť
3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR51727-5G OR51727-1G OR51727-500MG
APOSOR51727-5GEA 73 EUR
APOSOR51727-5G APOSOR51727-1G APOSOR51727-500MG
3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile 98%
3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₄ClNO
Teplota tavenia: 175 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11226540
Číslo CAS: 473923-97-6