Tlačiť
(S)-(-)-Epoxystyrene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR5172-100G OR5172-25G
APOSOR5172-100GEA 566.39 EUR
APOSOR5172-100G APOSOR5172-25G
(S)-(-)-Epoxystyrene 98%
(S)-(-)-Epoxystyrene
Vzorec: C₈H₈O
Teplota varu: 192…194 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064310
Číslo CAS: 20780-54-5