N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
BSA, Silyl Derivatisation, Trimethylsilyl N-(trimethylsilyl)acetimidate, Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate
OR5155A-100G
OR5155A-500G
OR5155A-25G
APOSOR5155A-100GEA
33.13
EUR
APOSOR5155A-100G
APOSOR5155A-500G
APOSOR5155A-25G
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid 97%
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid
Vzorec:
C₈H₂₁NOSi₂ Mw: 203.43 Teplota varu: 71…73 °C/35mmHg Teplota tavenia: 24 °C Hustota: 0.832 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: 42 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00008270 Číslo CAS: 10416-59-8 EINECS: 233-892-7 OSN: 2920 ADR: 8+3 II |