Tlačiť
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: BSA, Silyl Derivatisation, Trimethylsilyl N-(trimethylsilyl)acetimidate, Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate
OR5155A-100G OR5155A-500G OR5155A-25G
APOSOR5155A-100GEA 33.13 EUR
APOSOR5155A-100G APOSOR5155A-500G APOSOR5155A-25G
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid 97%
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid
Vzorec: C₈H₂₁NOSi₂
Mw: 203.43
Teplota varu: 71…73 °C/35mmHg
Teplota tavenia: 24 °C
Hustota: 0.832 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 42 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008270
Číslo CAS: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
OSN: 2920
ADR: 8+3 II