Tlačiť
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,4-Di(3-aminopropyl)piperazine
OR5152-25G OR5152-1KG
APOSOR5152-25GEA 103.09 EUR
APOSOR5152-25G APOSOR5152-1KG
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
Vzorec: C₁₀H₂₄N₄
Teplota varu: 150…152 °C/2mmHg
Teplota tavenia: 15 °C
Hustota: 0,973 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 163 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006161
Číslo CAS: 7209-38-3
OSN: 2735
ADR: 8,II