Tlačiť
2-Nitro-m-cresol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Nitro-3-methylphenol, 3-Methyl-2-nitrophenol
OR5116-10G OR5116-50G OR5116-25G OR5116-100G
APOSOR5116-10GEA 24.95 EUR
APOSOR5116-10G APOSOR5116-50G APOSOR5116-25G APOSOR5116-100G
2-Nitro-m-cresol
2-Nitro-m-cresol
Vzorec: C₇H₇NO₃
Teplota varu: 106…108 °C/9,5mmHg
Teplota tavenia: 35…39 °C
Teplota vzplanutia: 107 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007125
Číslo CAS: 4920-77-8
EINECS: 225-546-9