Tlačiť
2-Amino-4-chloropyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-2-pyridylamine, 4-Chloropyridin-2-amine
OR5114-25G OR5114-5G OR5114-100G
APOSOR5114-25GEA 29.84 EUR
APOSOR5114-25G APOSOR5114-5G APOSOR5114-100G
2-Amino-4-chloropyridine 98%
2-Amino-4-chloropyridine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Teplota tavenia: 129…130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04113820
Číslo CAS: 19798-80-2