Tlačiť
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid, 4-(Hydroxymethyl)phenylacetic acid
OR5112-5G OR5112-25G OR5112-100G
APOSOR5112-5GEA 41.72 EUR
APOSOR5112-5G APOSOR5112-25G APOSOR5112-100G
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid 98%
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Mw: 166.18 g/mol
Teplota tavenia: 131…134 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00065692
Číslo CAS: 73401-74-8