Tlačiť
Ethyl-2-piperidinecarboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR5106-100G OR5106-25G
APOSOR5106-100GEA 88.65 EUR
APOSOR5106-100G APOSOR5106-25G
Ethyl-2-piperidinecarboxylate 97%
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
Teplota varu: 216…217 °C
Hustota: 1,006 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 46 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005980
Číslo CAS: 15862-72-3