Tlačiť
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (S)-(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine, (S)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, (S)-1-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine
OR5103-10G OR5103-5G
APOSOR5103-10GEA 213.8 EUR
APOSOR5103-10G APOSOR5103-5G
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine 98%
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
Vzorec: C₇H₁₆N₂
Teplota varu: 50…52 °C
Teplota tavenia: 57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191371
Číslo CAS: 22795-99-9
OSN: 2733
ADR: 3+8,III