Tlačiť
4-(1-Pyrenyl)phenylboronic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-(1-Pyrenyl)benzeneboronic acid
OR51021-1G OR51021-5G
APOSOR51021-1GEA 124.57 EUR
APOSOR51021-1G APOSOR51021-5G
4-(1-Pyrenyl)phenylboronic acid 95%
4-(1-Pyrenyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₂₂H₁₅BO₂
Mw: 322.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28130386
Číslo CAS: 872050-52-7