Tlačiť
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dibenzofuran 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(Dibenzo[b,d]furan-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Dibenzofuran-4-boronic acid Pinacol ester, 2-(Dibenzofuran-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR51008-1G OR51008-25G OR51008-5G
APOSOR51008-1GEA 29.84 EUR
APOSOR51008-1G APOSOR51008-25G APOSOR51008-5G
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dibenzofuran 99%
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dibenzofuran
Vzorec: C₁₈H₁₉BO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18910632
Číslo CAS: 912824-85-2