Tlačiť
2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR51004-1G OR51004-5G OR51004-25G
APOSOR51004-1GEA 24.95 EUR
APOSOR51004-1G APOSOR51004-5G APOSOR51004-25G
2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 99%
2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Vzorec: C₂₅H₁₄Br₂
Teplota tavenia: 240 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08704219
Číslo CAS: 67665-47-8