Tlačiť
3-Aminopropan-1-ol 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Amino-1-propanol
OR50998-100G OR50998-500G
APOSOR50998-100GEA 66.89 EUR
APOSOR50998-100G APOSOR50998-500G
3-Aminopropan-1-ol 99%
3-Aminopropan-1-ol
Vzorec: C₃H₉NO
Mw: 75.11
Teplota varu: 187
Teplota tavenia: 11
Teplota vzplanutia: 101
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008223
Číslo CAS: 156-87-6
OSN: 2735
ADR: 8 III