Tlačiť
4-Methoxystilbene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5076-25G OR5076-5G
APOSOR5076-25GEA 570.4 EUR
APOSOR5076-25G APOSOR5076-5G
4-Methoxystilbene 98%
4-Methoxystilbene
Vzorec: C₁₅H₁₄O
Teplota tavenia: 134…136 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017178
Číslo CAS: 1142-15-0
EINECS: 214-530-7