Tlačiť
Ethyl-5-bromonicotinate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 5-bromonicotinate
OR5075-100G OR5075-500G
APOSOR5075-100GEA 124.75 EUR
APOSOR5075-100G APOSOR5075-500G
Ethyl-5-bromonicotinate 98%
Ethyl-5-bromonicotinate
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
Teplota varu: 86…92 °C/0,5mmHg
Teplota tavenia: 39…41 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040366
Číslo CAS: 20986-40-7