Tlačiť
6-Chloronicotinic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Chloropyridine-3-carboxylic acid, 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid
OR5069-100G OR5069-25G OR5069-500G
APOSOR5069-100GEA 49.67 EUR
APOSOR5069-100G APOSOR5069-25G APOSOR5069-500G
6-Chloronicotinic acid 98%
6-Chloronicotinic acid
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
Mw: 157.56
Teplota varu: 284
Teplota tavenia: 190…192 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006241
Číslo CAS: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5