Tlačiť
2-Chloro-6-methylnicotinic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5068-25G OR5068-5G OR5068-100G
APOSOR5068-25GEA 38.23 EUR
APOSOR5068-25G APOSOR5068-5G APOSOR5068-100G
2-Chloro-6-methylnicotinic acid 98%
2-Chloro-6-methylnicotinic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Teplota tavenia: 157…164 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134165
Číslo CAS: 30529-70-5
EINECS: 250-229-7