Tlačiť
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
OR5062-100G OR5062-25G OR5062-500G
APOSOR5062-100GEA 38.17 EUR
APOSOR5062-100G APOSOR5062-25G APOSOR5062-500G
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid 98%
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₄
Mw: 167.12
Teplota varu: 357
Teplota tavenia: 238…239 °C
Teplota vzplanutia: 188 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006299
Číslo CAS: 499-83-2
EINECS: 207-894-3