Tlačiť
3-Thienylacetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5060-25G OR5060-5G OR5060-100G
APOSOR5060-25GEA 48.54 EUR
APOSOR5060-25G APOSOR5060-5G APOSOR5060-100G
3-Thienylacetic acid 98%
3-Thienylacetic acid
Vzorec: C₆H₆O₂S
Teplota tavenia: 75…77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005473
Číslo CAS: 6964-21-2
EINECS: 230-166-1
OSN: 3261
ADR: 8,III