Tlačiť
2-Thienylacetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Thiopheneacetic acid, Thiophene-2-acetic acid, 2-(Thiophen-2-yl)acetic acid
OR5059-100G OR5059-25G
APOSOR5059-100GEA 68.19 EUR
APOSOR5059-100G APOSOR5059-25G
2-Thienylacetic acid 97%
2-Thienylacetic acid
Vzorec: C₆H₆O₂S
Teplota varu: 160 °C/22mmHg
Teplota tavenia: 61…65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005458
Číslo CAS: 1918-77-0
EINECS: 217-639-8
OSN: 3261
ADR: 8,II