Tlačiť
3-Thenoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Thiophenecarboxylic acid, Thiophene-3-carboxylic acid
OR5058-100G OR5058-25G OR5058-5G
APOSOR5058-100GEA 129.56 EUR
APOSOR5058-100G APOSOR5058-25G APOSOR5058-5G
3-Thenoic acid 98%
3-Thenoic acid
Vzorec: C₅H₄O₂S
Teplota tavenia: 136…141 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005467
Číslo CAS: 88-13-1