Tlačiť
2-Thenoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Thiophene-2-carboxylic acid, 2-Thiophenecarboxylic acid
OR5057-100G OR5057-25G OR5057-500G OR5057-1KG
APOSOR5057-100GEA 24.91 EUR
APOSOR5057-100G APOSOR5057-25G APOSOR5057-500G APOSOR5057-1KG
2-Thenoic acid 97%
2-Thenoic acid
Vzorec: C₅H₄O₂S
Mw: 128.15
Teplota varu: 259…261 °C
Teplota tavenia: 126…129 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005437
Číslo CAS: 527-72-0
EINECS: 208-423-4
Merck Index: 12,09491