Tlačiť
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Methylthiophene-2-Carbaldehyde, 5-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-Methylthiophene-2-carbaldehyde
OR5055-100G OR5055-10G OR5055-25G
APOSOR5055-100GEA 71.8 EUR
APOSOR5055-100G APOSOR5055-10G APOSOR5055-25G
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde 97%
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₆H₆OS
Teplota varu: 114…116 °C/19mmHg
Hustota: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 78 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005434
Číslo CAS: 13679-70-4
EINECS: 237-178-6