Tlačiť
Thiophene-3-carbaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Thiophene-3-carboxaldehyde, 3-Thiophenecarboxaldehyde
OR5054-10G OR5054-50G
APOSOR5054-10GEA 24.95 EUR
APOSOR5054-10G APOSOR5054-50G
Thiophene-3-carbaldehyde 98%
Thiophene-3-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₄OS
Teplota varu: 194…196 °C
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 75 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005466
Číslo CAS: 498-62-4
EINECS: 207-865-5