Tlačiť
Thiophene-2-carbaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde
OR5053-100G OR5053-25G OR5053-250G
APOSOR5053-100GEA 38.23 EUR
APOSOR5053-100G APOSOR5053-25G APOSOR5053-250G
Thiophene-2-carbaldehyde 97%
Thiophene-2-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₄OS
Teplota varu: 196…198 °C
Hustota: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 78 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005429
Číslo CAS: 98-03-3
EINECS: 202-629-8