Tlačiť
Indole-3-carbaldehyd 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1H-Indole-3-carbaldehyde, Indole-3-carboxaldehyde
OR5052-100G OR5052-250G OR5052-500G
APOSOR5052-100GEA 39.79 EUR
APOSOR5052-100G APOSOR5052-250G APOSOR5052-500G
Indole-3-carbaldehyd 99%
Indole-3-carbaldehyd
Vzorec: C₉H₇NO
Teplota tavenia: 190…199 °C
Teplota vzplanutia: 240 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005622
Číslo CAS: 487-89-8
EINECS: 207-665-8