Tlačiť
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Bromomethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
OR5049-25G OR5049-5G
APOSOR5049-25GEA 81.43 EUR
APOSOR5049-25G APOSOR5049-5G
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆BrClO₂S
Teplota tavenia: 73…76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00156129
Číslo CAS: 66176-39-4
OSN: 3261
ADR: 8,II