Tlačiť
3-Acetylpyridine 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl 3-pyridyl ketone, 1-(Pyridin-3-yl)ethanone
OR5046-100G OR5046-500G OR5046-5G OR5046-25G
APOSOR5046-100GEA 49.67 EUR
APOSOR5046-100G APOSOR5046-500G APOSOR5046-5G APOSOR5046-25G
3-Acetylpyridine 97+%
3-Acetylpyridine
Vzorec: C₇H₇NO
Mw: 121.14
Teplota varu: 218…220 °C
Teplota tavenia: 41579 °C
Hustota: 1.102 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006396
Číslo CAS: 350-03-8
EINECS: 206-496-7
OSN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06195