Tlačiť
2-Acetylpyridine 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(Pyridin-2-yl)ethanone, Methyl 2-pyridyl ketone
OR5045-100G OR5045-500G OR5045-250G
APOSOR5045-100GEA 149.81 EUR
APOSOR5045-100G APOSOR5045-500G APOSOR5045-250G
2-Acetylpyridine 97+%
2-Acetylpyridine
Vzorec: C₇H₇NO
Mw: 121.14
Teplota varu: 188…190 °C
Teplota tavenia: 44477 °C
Hustota: 1.082 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006303
Číslo CAS: 1122-62-9
EINECS: 214-355-6