Tlačiť
1,4-Cyclohexanedione 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5044-100G OR5044-25G
APOSOR5044-100GEA 69.8 EUR
APOSOR5044-100G APOSOR5044-25G
1,4-Cyclohexanedione 98%
1,4-Cyclohexanedione
Vzorec: C₆H₈O₂
Teplota varu: 112 °C/19,5mmHg
Teplota tavenia: 76…80 °C
Teplota vzplanutia: 132 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001606
Číslo CAS: 637-88-7
EINECS: 211-306-0