Tlačiť
α-Chloro-m-xylene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride
OR5038-25G OR5038-5G
APOSOR5038-25GEA 69.8 EUR
APOSOR5038-25G APOSOR5038-5G
α-Chloro-m-xylene 97%
α-Chloro-m-xylene
Vzorec: C₈H₉Cl
Teplota varu: 195…196 °C
Hustota: 1,064 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 76 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000909
Číslo CAS: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
OSN: 3265
ADR: 8,II