Tlačiť
α-Bromo-2-chlorotoulene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorobenzyl bromide
OR5033-100G OR5033-25G OR5033-5G
APOSOR5033-100GEA 129.56 EUR
APOSOR5033-100G APOSOR5033-25G APOSOR5033-5G
α-Bromo-2-chlorotoulene 97%
α-Bromo-2-chlorotoulene
Vzorec: C₇H₆BrCl
Teplota varu: 103…104 °C/10mmHg
Hustota: 1,583 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000566
Číslo CAS: 611-17-6
EINECS: 210-257-2
OSN: 3265
ADR: 8,II