Tlačiť
2-(Aminomethyl)pyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Pyridylmethylamine, 2-Picolylamine, Pyridin-2-ylmethanamine, (2-Pyridyl)methylamine, 2-Picolamine
OR5031-100G OR5031-25G
APOSOR5031-100GEA 49.67 EUR
APOSOR5031-100G APOSOR5031-25G
2-(Aminomethyl)pyridine 98%
2-(Aminomethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
Mw: 108.14
Teplota varu: 202…204 °C
Teplota tavenia: –20 °C
Hustota: 1.049 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006360
Číslo CAS: 3731-51-9
EINECS: 223-090-5
OSN: 2735
ADR: 8 II