Tlačiť
4-Methoxybenzylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Aminomethyl)anisole, p-Anisylamine
OR5028-100G OR5028-25G OR5028-500G
APOSOR5028-100GEA 75.01 EUR
APOSOR5028-100G APOSOR5028-25G APOSOR5028-500G
4-Methoxybenzylamine 97%
4-Methoxybenzylamine
Vzorec: C₈H₁₁NO
Teplota varu: 64…66 °C
Hustota: 1,053 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008122
Číslo CAS: 2393-23-9
EINECS: 219-247-2
OSN: 2735
ADR: 8,II