Tlačiť
4-Chlorobenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Chlorophenyl)methanol
OR5022-25G OR5022-500G
APOSOR5022-25GEA 24.95 EUR
APOSOR5022-25G APOSOR5022-500G
4-Chlorobenzyl alcohol 98%
4-Chlorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇ClO
Teplota varu: 234 °C
Teplota tavenia: 68…71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004652
Číslo CAS: 873-76-7
EINECS: 212-852-2