Tlačiť
4-Bromobenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Bromophenyl)methanol
OR5021-100G OR5021-25G OR5021-500G
APOSOR5021-100GEA 44.86 EUR
APOSOR5021-100G APOSOR5021-25G APOSOR5021-500G
4-Bromobenzyl alcohol 98%
4-Bromobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇BrO
Mw: 187.04
Teplota varu: 268
Teplota tavenia: 75…78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004650
Číslo CAS: 873-75-6
EINECS: 212-851-7