Tlačiť
3-Chlorobenzyl alcohol 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Chlorophenyl)methanol
OR5019-10G OR5019-100G OR5019-25G
APOSOR5019-10GEA 24.91 EUR
APOSOR5019-10G APOSOR5019-100G APOSOR5019-25G
3-Chlorobenzyl alcohol 99%
3-Chlorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇ClO
Mw: 142.58
Teplota varu: 237 °C
Hustota: 1.211 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004632
Číslo CAS: 873-63-2
EINECS: 212-847-5