Tlačiť
Piperonyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethanol, 3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol, 1,3-Benzodioxol-5-ylmethanol
OR5017-25G OR5017-5G
APOSOR5017-25GEA 28.24 EUR
APOSOR5017-25G APOSOR5017-5G
Piperonyl alcohol 98%
Piperonyl alcohol
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Teplota varu: 156…158 °C
Teplota tavenia: 50…55 °C
Teplota vzplanutia: >113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005836
Číslo CAS: 495-76-1
EINECS: 207-808-4