Tlačiť
3-Nitrobenzyl alcohol 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Nitrophenyl)methanol
OR5016-100G OR5016-25G
APOSOR5016-100GEA 61.69 EUR
APOSOR5016-100G APOSOR5016-25G
3-Nitrobenzyl alcohol 99%
3-Nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇NO₃
Mw: 153.14
Teplota varu: 175…180 °C/3mmHg
Teplota tavenia: 30…32 °C
Hustota: 1.29 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007273
Číslo CAS: 619-25-0