Tlačiť
2-Nitrobenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Nitrophenyl)methanol
OR5014-100G OR5014-500G
APOSOR5014-100GEA 49.67 EUR
APOSOR5014-100G APOSOR5014-500G
2-Nitrobenzyl alcohol 98%
2-Nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇NO₃
Mw: 153.14
Teplota varu: 270 °C
Teplota tavenia: 69…74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007186
Číslo CAS: 612-25-9
EINECS: 210-302-6