Tlačiť
2,6-Dichlorobenzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2,6-Dichlorophenyl)methanol
OR5013-100G OR5013-10G OR5013-25G
APOSOR5013-100GEA 97.07 EUR
APOSOR5013-100G APOSOR5013-10G APOSOR5013-25G
2,6-Dichlorobenzyl alcohol 97%
2,6-Dichlorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆Cl₂O
Teplota varu: 150 °C/25mmHg
Teplota tavenia: 96…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004609
Číslo CAS: 15258-73-8
EINECS: 239-300-3