Tlačiť
4,4'-Dichlorobenzophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4,4-Dichlorobenzophenone, 4,4-DBP, Bis(4-chlorophenyl) ketone
OR5010-100G OR5010-250G OR5010-500G
APOSOR5010-100GEA 29.84 EUR
APOSOR5010-100G APOSOR5010-250G APOSOR5010-500G
4,4'-Dichlorobenzophenone 98%
4,4'-Dichlorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₈Cl₂O
Teplota varu: 353 °C
Teplota tavenia: 144…146 °C
Hustota: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000623
Číslo CAS: 90-98-2
EINECS: 202-030-1