Tlačiť
2,6-Dichlorobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5004-100G OR5004-1KG OR5004-500G
APOSOR5004-100GEA 82.92 EUR
APOSOR5004-100G APOSOR5004-1KG APOSOR5004-500G
2,6-Dichlorobenzoic acid 97%
2,6-Dichlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₂
Mw: 191.01
Teplota varu: 299
Teplota tavenia: 139…145 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002418
Číslo CAS: 50-30-6
EINECS: 200-025-9