Tlačiť
ɑ-Acetamidocinnamic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Acetamido-3-phenylacrylic acid, α-Acetamidocinnamic acid
OR5000T-100G OR5000T-25G OR5000T-500G
APOSOR5000T-100GEA 44.86 EUR
APOSOR5000T-100G APOSOR5000T-25G APOSOR5000T-500G
ɑ-Acetamidocinnamic acid
alpha-Acetamidocinnamic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₃
Mw: 205.21 g/mol
Teplota tavenia: 188…190 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00188416
Číslo CAS: 5469-45-4