Tlačiť
4-Iodobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: p-Iodobenzoic acid
OR4999-100G OR4999-25G
APOSOR4999-100GEA 49.74 EUR
APOSOR4999-100G APOSOR4999-25G
4-Iodobenzoic acid 98%
4-Iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅IO₂
Teplota tavenia: 270…273 °C (rozkl.)
Hustota: 2,18 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002533
Číslo CAS: 619-58-9
EINECS: 210-603-2