Tlačiť
3-Iodobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: m-Iodobenzoic acid
OR4998-100G OR4998-25G
APOSOR4998-100GEA 91.46 EUR
APOSOR4998-100G APOSOR4998-25G
3-Iodobenzoic acid 98%
3-Iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅IO₂
Teplota tavenia: 185…188 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002496
Číslo CAS: 618-51-9
EINECS: 210-555-2