Tlačiť
2-Bromobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: o-Bromobenzoic Acid
OR4995-250G OR4995-100G OR4995-500G
APOSOR4995-250GEA 39.74 EUR
APOSOR4995-250G APOSOR4995-100G APOSOR4995-500G
2-Bromobenzoic acid 97%
2-Bromobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅BrO₂
Mw: 201.02
Teplota varu: 296
Teplota tavenia: 146…150 °C
Hustota: 1.93 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002402
Číslo CAS: 88-65-3
EINECS: 201-848-6