Tlačiť
5-Nitroanthranilic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
OR4994-100G OR4994-25G OR4994-500G
APOSOR4994-100GEA 82.92 EUR
APOSOR4994-100G APOSOR4994-25G APOSOR4994-500G
5-Nitroanthranilic acid 98%
5-Nitroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆N₂O₄
Mw: 182.14
Teplota tavenia: 270 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017039
Číslo CAS: 616-79-5