Tlačiť
2,3-Dimethoxybenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR4990-100G OR4990-25G OR4990-500G
APOSOR4990-100GEA 99.74 EUR
APOSOR4990-100G APOSOR4990-25G APOSOR4990-500G
2,3-Dimethoxybenzoic acid 98%
2,3-Dimethoxybenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Mw: 182.18
Teplota varu: 314
Teplota tavenia: 121…124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002432
Číslo CAS: 1521-38-6