Tlačiť
4-Formylbenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Terephthalaldehydic acid, 4-Carboxybenzaldehyde
OR4986-100G OR4986-500G
APOSOR4986-100GEA 49.67 EUR
APOSOR4986-100G APOSOR4986-500G
4-Formylbenzoic acid
4-Formylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₆O₃
Mw: 150.13
Teplota varu: 306
Teplota tavenia: 245…247 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006951
Číslo CAS: 619-66-9
EINECS: 210-607-4